Learn More
Thermo Scientific™ Kit de synthèse d’ADNc premier brin RevertAid H Minus
Grâce à ce système de synthèse complet, effectuez une synthèse efficace de premier brin d’ADNc à partir de modèles d’ARN.
Marque: Thermo Scientific™ K1632
379.40 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit de synthèse de l’ADNc premier brin RevertAid H Minus est un système complet favorisant la synthèse efficace de l’ADNc premier brin à partir de modèles d’ARN. Le kit comprend la transcriptase inverse RevertAid H Minus, qui présente une mutation ponctuelle éliminant complètement l’activité RNase H. Par conséquent, il ne dégrade pas l’ARN dans les hybrides ARN-ADN lors de la synthèse de l’ADNc premier brin.
Points clés
- Rendements élevés d’ADNc premier brin pleine longueur jusqu’à 13 kb
- Températures de réaction augmentées comprises entre 42 et 55°C
- Fourni avec l’inhibiteur recombinant d’ARNase RiboLock
- Kit complet : amorce oligo(dT)18 et amorces hexamères aléatoires incluses dans le kit
Spécification
• Transcriptase inverse RevertAid H Minus |
|
60 min | |
42°C à 45°C | |
RevertAid H Minus | |
Neige carbonique | |
ADNc premier brin | |
Composants séparés | |
Jusqu’à 13 kb |
Kit | |
Transcription inverse | |
100 reactions | |
Réduction | |
PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel | |
100 réactions | |
Transcription inverse | |
ARN |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.