Learn More
IKA™ Agitateur magnétique Big Squid
Agitateur magnétique avec surfaces en verre et motifs différents, offrant une résistance chimique exceptionnelle.
Marque: IKA™ 0003672000
320.36 EUR valable jusqu'au 2025-07-31
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Affichage numérique de la vitesse, LED
- Moteur à commande électronique pour une capacité supérieure
- Plage de vitesses supérieure de 0 à 2 500 tr/min.
- Quantité d'agitation maximale de 1,5 L
- Excellente résistance chimique grâce à la partie supérieure en verre et au fond synthétique en TPC-ET
- Matériaux recyclables
Spécification
0 à 2 500 tr/min | |
Verre | |
4 W | |
115 x 115 mm | |
300 mA | |
Big Squid blanc | |
Bouton rotatif | |
Agitateur magnétique blanc Big Squid |
1 | |
100/240 V | |
45 mm | |
185 mm | |
50/60 Hz | |
À commande électronique | |
5°C à 40°C | |
0,7 kg |