Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de poche portatif numérique, PAL-1
Large plage de mesure. Le réfractomètre de poche portatif numérique Atago, PAL-1 est idéal pour mesurer presque tous les jus de fruits, aliments ou boissons.
Marque: ATAGO™ 3810
226.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour mesurer les jus de fruits, les denrées alimentaires et les boissons telles que les soupes, les sauces, le ketchup, les sauces tomate, les confitures à faible teneur en sucre ou les marmelades.Order Info
MAGIC™ en option, SUPER EXTRACTEUR, mallette de stockage, solution de sucrose (10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %) et certificat d’étalonnage sont disponibles.
Spécification
0,0 à 53,0 Brix | |
0,3 mL | |
±0,2 % Brix | |
0.1 % brix | |
Brix | |
Mesure les jus de fruits, les denrées alimentaires et les boissons telles que les soupes, les sauces, le ketchup, les sauces tomate, les confitures à faible teneur en sucre ou les marmelades | |
0,22 lb | |
4,3 in | |
2,2 in | |
10°C à 40°C | |
10°C à 100°C | |
0,1°C |
PAL-1 | |
Eau | |
± 0.1 % (Brix) | |
LCD | |
3 s | |
Étanchéité IP65 | |
100 g | |
109 mm | |
55 mm | |
±1°C | |
10°C à 40°C | |
2 piles AAA |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.