Learn More
BRAND™ Lamelle couvre-objets pour hémocytomètre
La lamelle pour hémocytomètre BRAND avec surface polie et fond uni est conçue pour être utilisée avec les chambres de comptage.
Marque:  BRAND™ 723016
296.09 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10385421
  • 370.00€ / 100 pièces
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 24123 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Indice de réfraction ne : 1,52 ± 0,01
  • Nombre d’Abbe ve : 56,5 ± 0,5
  • Tolérance de planéité : ± 3 μm
  • Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE
  • 2 lamelles dans un sachet en plastique, séparées par du papier mince
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lames porte-objet
0,4 mm
Chambres de numération
Verre borosilicaté
22 x 30 mm