Learn More
Novex™ Rec Protein A
Protéine A rec.
Marque: Novex™ 101100
105.27 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Alertes:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
Description
Cette protéine recombinante A de Staphylococcus aureusCowan I a été exprimée en Bacillus. Le gène a été modifié pour tronquer la protéine A au niveau de l’extrémité carboxyle. Cela n’affecte pas les caractéristiques de liaison.
Spécification
Conserver entre 2 et 8°C. | |
Non conjugué(e) | |
5 mg |
Glace humide | |
Protéine A |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.