Learn More
Ansell™ Gants bleus de poids moyen en nitrile VibraGuard™ série 07-112
Minimisation des risques et des effets des vibrations importantes sur la tâche.
83.70€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III EN 374, EN 388 : 3121, ANSI |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12619701
|
Ansell™
7112100 |
10 |
83.70€
1 paire |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12629701
|
Ansell™
7112110 |
11 |
83.70€
1 paire |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12639701
|
Ansell™
7112080 |
8 |
83.70€
1 paire |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12649701
|
Ansell™
7112090 |
9 |
83.70€
1 paire |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants industriels
- La version recouvrant la totalité des doigts est entièrement enduite pour garder les mains propres et est conforme à la norme EN 10819:1996
- Le rembourrage en mousse doublé de gel contre les vibrations Ansell réduit les vibrations transmises à la main
- Le revêtement en nitrile offre une résistance aux accrocs et à l’abrasion
- Sans silicone et lavables en machine
- Idéaux pour les tâches impliquant des vibrations à des niveaux de fréquence supérieurs à 300 Hz
- Conçus pour réduire les vibrations absorbées par la paume et les doigts du travailleur
- Protègent du syndrome des vibrations bras-main (SVBM)
- Norme d’atténuation des vibrations EN10819
Applications :
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Manipulation de feuilles et de panneaux de métal
- Manipulation de pièces métalliques grossièrement usinées
- Travail des métaux et opérations d’assemblage
Specifications
Nitrile | |
Nitrile | |
Gants de poids moyen | |
Couvre la totalité des doigts | |
Maille de coton interlock | |
6 paires | |
7-112 |
Normes CATÉGORIE III EN 374, EN 388 : 3121, ANSI | |
Nitrile | |
7-112 | |
Bande velcro | |
Paume entièrement enduite | |
Résistance aux accrocs, aux perforations et à l’abrasion |