Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-220
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Amélioration des procédés de fabrication pour une plus longue durée de vie, une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure préhension dans des conditions sèches, humides et graisseuses.
- Des gants plus fins avec une meilleure flexibilité des doigts et un confort général renforcé.
- Les bouts des doigts texturés améliorent le confort et la sensibilité tactile, permettant ainsi une manipulation sensible et précise.
- Sans latex : aucun risque d’allergies de type 1.
- Homologués pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires. Idéaux pour manipuler tous les aliments gras.
Spécification
Spécification
Finition externe | Entièrement texturés |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (métrique) | 0,075mm |
Modèle | 922209 |
Séries | 92-220 |