Learn More
Thermo Scientific™ Vératrine, ≥97 %
Active les canaux ioniques de sodium
Marque: Thermo Scientific™ J62324.MA
Afficher plus de versions de ce produit
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
10 mg | |
-30°C à -10°C | |
≥97% | |
C36H51NO11 | |
3-Veratroylveracevine | |
Signal Transduction Reagent |
Blanc | |
Active les canaux ioniques de sodium | |
71-62-5 | |
673.80g/mol | |
Soluble in ethanol or DMSO; Freely soluble in chloroform; Also soluble in 1M HCl | |
Poudre |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.