Learn More
Lauda™ Refroidisseur de circulation Variocool VC 3000 avec fiche CEE7/7 et système de chauffage intégré
Refroidisseur de circulation avec système de chauffage intégré
Marque: Lauda™ L000929
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Affichage TFT en couleur pour l’indication simultanée de valeurs réelles / définies, l’illustration graphique du profil de température
- Navigation dans les menus en texte clair
- Six langues sélectionnables : DE, EN, FR, SP, IT, RU
- Entrée facile via le curseur et les touches
- Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID
- Indicateur électronique de niveau et alarme de niveau bas
- Interface USB de la pompe à pression puissante en standard
- Possibilité de mise à niveau avec un module d’interface (analogique, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
- Indication de défaut à distance par contact libre
- Programmateur intégré avec max. 150 segments, répartis en cinq programmes
- Dérivation réglable pour limite de pression
- Orifice de remplissage sur le dessus, robinet de vidange à l’arrière
- Système SmartCool de gestion numérique de refroidissement à économie d’énergie incluant la commande marche-arrêt du compresseur
- Fonctionne avec des liquides non inflammables (eau, eau/glycol)
- Air de refroidissement du condenseur
- Plage de températures de fonctionnement : -20 à 80°C
- Plage de température ambiante : 5 à 40°C
- Stabilité thermique : 0,05 ±K
- Puissance de chauffage max. : 1,5 kW
- Puissance max. : 2,6 kW
- Pression max. de débit de la pompe : 37 L/min
- Filetage de connexion d’entrée/sortie (extérieur) : G 3/4
- Réglage de la pression : dérivation
- Volume de remplissage max. : 33 L
- Alimentation : 230 V, 50 Hz
- Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
- Accessoire standard :
- Deux raccords 3/4 po. avec bouchon à vis G 3/4 pour connecteurs de pompe
Spécification
-20°C à +80°C | |
4,8 bar | |
230 V |