Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de vancomycine, >900 microgrammes/mg
Code produit. p-4510082 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Le chlorhydrate de vancomycine (> 900 microgrammes/mg), numéro CAS 1404-93-9, est un antibiotique de Streptomyces orientalis qui montre une activité antibactérienne à l’égard des souches bactériennes Staphylocoques résistantes à la méthicilline (résistantes aux β-lactamines).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le chlorhydrate de vancomycine est un antibiotique glycopeptide et un antiviral de Streptomyces orientalis
  • Il montre l’activité antibiotique à l’égard des souches bactériennes Staphylocoques résistantes à la méthicilline (résistantes aux β-lactamines)
  • Le chlorhydrate de vancomycine inhibe la synthèse des muqueuses bactériennes
Applications
  • Le chlorhydrate de vancomycine démontre une activité puissante contre les bactéries à Gram positif
  • Il a été démontré dans des études qu’il est très efficace contre le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) in vitro et in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1404-93-9
Formule moléculaire C66H76Cl3N9O24
Poids moléculaire (g/mol) 1485.72
Numéro MDL MFCD03613611,MFCD03613611
Clé InChI LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 124080918
Nom IUPAC 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-diméthyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylméthyl)-5,15-dichloro-2,18,32,35,37-pentahydroxy-19-[4-méthyl-2-(méthylamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadécaène-40-chlorhydrate d’acide carboxylique
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Vancomycin hydrochloride
Type Vancomycin Hydrochloride
Forme physique Poudre
pH 2.5 to 4.5 (5% soln.)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Eau 5% max.
Couleur Beige à Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: moderately soluble in diluted methanol, insoluble in higher alcohols, acetone and ether
Poids de la formule 1485.73
Pourcentage de pureté ≥80.0% (vancomycin B) (HPLC), 9.0% (individual impurities) max., greater than 900μg/mg (potency, on anhydrous substance)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vancomycin hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.