Learn More
Étalon de vanadium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HCl, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10633673 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
V1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium Standard
CAS 7440-62-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 500 mL
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire V
Numéro MDL MFCD00011453
Clé InChI LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Nom IUPAC vanadium
Poids moléculaire (g/mol) 50.94
CID PubChem 23990
ChEBI CHEBI:35170
Solvent or Matrix 2% HCl
Qualité Assurance
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire