Learn More
Oxyde de vanadium(IV,V), 99,5 % (métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11378227
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12037-42-2
Formule moléculaire O13V6
Poids moléculaire (g/mol) 513.64
Numéro MDL MFCD00064848
Clé InChI FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanadium oxide v6o13, vanox 13
CID PubChem 72720435
Nom IUPAC [(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium; tetrakis(dioxovanadium)
SMILES O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanadium(IV,V) oxide
Point de fusion ∼1500°C
Couleur Bleu-noir
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3285
Informations sur la solubilité Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 513.64
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Densité 3.91 g/mL