Learn More
Chlorure de vanadium(IV), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10165840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7632-51-1 | Cl4V | 192.75 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7632-51-1
Formule moléculaire Cl4V
Poids moléculaire (g/mol) 192.75
Numéro MDL MFCD00061343
Clé InChI JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Synonyme vanadium tetrachloride, vanadium iv chloride, vcl4, vanadium chloride vcl4 , t-4, vanadium chloride vcl4, vanadium chloride, t-4, vanadium tetrachloride un2444 corrosive
CID PubChem 24273
Nom IUPAC Tétrachlorovanadium
SMILES Cl[V](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 153.0°C
Nom chimique ou matériau Vanadium(IV) chloride
Point de fusion -20.5°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Marron-rouge
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (VCl4)
Formule linéaire VCl4
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, ether, chloroform,, acetic acid
Poids de la formule 192.75
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.82
Densité 1.8200g/mL