Learn More
VAMP4 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 3A6F2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL488-67219-100UL
Code produit. 17204736
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
VAMP4 is a member of the vesicle-associated membrane protein (VAMP)/synaptobrevin family and the SNARE superfamily. Characterized by a common sequence called the SNARE motif, SNARE proteins are involved in membrane fusion and vesicular transport (PMID: 11252968). VAMP4 may play a role in trans-Golgi network to endosome transport.
Spécification
Spécification
VAMP4
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
IgG2a
Immunofluorescence
3A6F2
CoraLite 488
100 μL
8674