Learn More
Welch™ Pompe à vide
Marque:  Welch™ 412121
Code produit. 11817363
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Pompe à membrane pour gaz corrosifs
• Débit nominal 12 à 137L/min
• Vide jusqu'à 2 mbar
• Lest d'air en standard
• Tête de pompe en aluminium recouverte PTFE, renforcé fibre de carbone
• Membrane recouverte PTFE PTFE clapets Peek
• Haute résistance chimique, la bonne conductivité du carbone réduit les charges électrostatiques et diminue les risques d'inflammation pour les vapeurs de solvant
• Le gaz n'est en contact qu'avec des matériaux hautement résistants
• Conseillé pour évaporateur rotatif, sécheur de gel, étuve à vide…
• Lest d'air pour évacuation des solvants de la tête de pompe
• Etanche aux projections d'eau indice IP54 (sauf pour 5321D, protection indice IP42)
• Toutes les pompes sont utilisables en pression jusqu'à 1 bar
• Température maximum des gaz 70°C
• Alimentation 230V - 50Hz
• Prête à l'emploi
• Interrupteur marche/arrêt, cordon 1,5 m avec fiche AFNOR
• Raccords pour tube souple φ int. 8mm
• Pompe PTFE
• Pompe compacte avec carrenage, plus silencieuse et plus facile à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12 L/min.
12 L/min.
Pompe à vide
60 mbar
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales