Learn More
VACUUBRAND™ Module de fonctionnement Vacuubrand C3-B pour fiche de raccordement VACUU·BUS™
Le kit de mise à niveau SYNCHRO pour un second raccordement au vide peut être utilisé, selon l’application, avec une vanne de contrôle manuel du flux (677137) ou une électrovanne en ligne (636668) pour un contrôle électronique du vide avec le contrôleur de vide CVC 3000. Ces éléments fonctionnels pour le contrôle individuel du vide sont nécessaires pour faire fonctionner les ports de vide.
Marque:  VACUUBRAND™ 20636668
549.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10576855
  • 555.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 13-08-2025
Ajouter au panier
Cotisation Récupel exclue
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour fiche de raccordement VACUU·BUS™
Bouchon VACUU·BUS™
1/boîte
Module de fonctionnement C3-B