Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures en mousse C500
La série uvex C500 établit des normes en matière de protection, de confort, de flexibilité, de sensibilité tactile et d’économie.Ces gants de sécurité haute technologie associent toutes ces qualités au niveau de protection contre les coupures le plus élevé, niveau 5/C.La mousse uvex C500 est particulièrement adaptée aux conditions de travail sèches ou légèrement humides.
Marque: uvex 6049411
21.71 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "27321" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2) | |
Bamboo TwinFlex™, uvex™ 3D Ergo, et uvex™ climazone | |
Vert citron, Anthracite | |
Ambidextres | |
HPPE, PA | |
11 | |
Industrie automobile, assemblage, expédition / logistique, construction, brasserie / industrie des boissons, industrie du verre ou du papier, maintenance / entretien et travaux de tôlerie |
Bouts de doigts et paume | |
HPE | |
ANSI A5 | |
Oui | |
Cut-resistant Gloves | |
100°C | |
C500 FOAM |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.