Learn More
UTP14A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène UTP14A
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16898573
Afficher les documents
Proteintech
11474-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16888573
Afficher les documents
Proteintech
11474-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
UTP14A, a related protein, may also be required for ribosome biogenesis, but not necessarily in a male-specific manner. The gene encoding UTP14C maps to human chromosome 13, which houses over 400 genes, such as BRCA2 and RB1, and comprises nearly 4% of the human genome. As with most chromosomes, polysomy of part or all of chromosome 13 is deleterious to development and decreases the odds of survival. Trisomy 13, also known as Patau syndrome, is deadly and the few who survive past one year suffer from permanent neurologic defects, difficulty eating and vulnerability to serious respiratory infections.
Spécification
Spécification
UTP14A
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q640M1, Q9BVJ6
10813, 317579, 72554
UTP14A Fusion Protein Ag2027
Primary
-20°C
UTP14A
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Antigen NY CO 16, KIAA0266, NY CO 16, SDCCAG16, UTP14A
Utp14a
IgG
Antigen Affinity Chromatography