Learn More
USP38 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17767-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16877734
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Deubiquitinating enzyme exhibiting a preference towards ′Lys-63′-linked Ubiquitin chains.
Spécification
Spécification
USP38
Polyclonal
Unconjugated
USP38
Deubiquitinating enzyme 38, HP43.8KD, KIAA1891, Ubiquitin thiolesterase 38, USP38
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
307764, 74841, 84640
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BW70, Q8NB14
Usp38
USP38 Fusion Protein Ag12172
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse