Learn More
Urée, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. 15528274
500 g, Flacon poly, 500g
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
CAS 57-13-6
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire CH4N2O
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1L = 1.32kg
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
Nom IUPAC urée
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Poids de la formule 60.06
Qualité Multiofficinal / USP
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Urée, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™ >