Learn More
Idex Connecteurs Y basse pression
Combinez, divisez ou croisez les flux de liquide dans tout votre système
64.49€ - 75.09€
Spécification
Type | Connecteur Y basse pression |
---|---|
Pression nominale | 1000 psi (69 bar) |
Matériau | PEEK |
À utiliser avec (application) | Fractionner un flux ou joindre deux flux ensemble |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Comprend | Volume balayé | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Comprend | Volume balayé | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12997689
|
Idex
02013-92 |
0.06 in. | Three OD x P-335 Flangeless Fittings | 13.6 μL |
64.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
12977689
|
Idex
02013-91 |
0,02 in | Raccords P-235/P-200 | 17 µl |
75.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
Combinez, divisez ou croisez les flux de liquide dans tout votre système
- Fabrication en polymères inertes
Utilisez des connecteurs en Y dans différentes situations à basse pression dans l’ensemble de votre système fluidique. Les connecteurs en Y créent moins de turbulence et de dégazage de solvants que les connecteurs en T, ce qui améliore les résultats analytiques. Les trous de montage pratiques permettent de monter les connecteurs en les clipsant. Les ensembles de connecteurs en Y sont fournis avec des écrous et des ferrules.
Spécification
Connecteur Y basse pression | |
1000 psi (69 bar) | |
PEEK | |
Fractionner un flux ou joindre deux flux ensemble |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.