Learn More
Macherey-Nagel™ Capillaire non traité
Marque: Macherey-Nagel™ 723791.2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
0,075 mm | |
10 m |
Capillaire non traité | |
Analyse de LC, LC | |
1/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Capillaire non traité > Diamètre intérieur : 0,075mm ; Longueur : 10 m
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu