Learn More
OHAUS™ Plateforme universelle
Plateforme universelle OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons et de la verrerie de laboratoire.
Marque:  OHAUS™ 30400057
995.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15792469
  • 1070.00€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des racks pour tubes à essai
  • Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
  • Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
  • Les racks pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plateforme
24 in
61 x 61 cm
61,00 cm
61,00 cm
Universal
Acier inoxydable
61,00 cm
24 in
24,00 po
Plateforme universelle, 61 x 61 cm, S/S.