Learn More
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux universels avec buses coniques
GREENER_CHOICE
Connecteurs universels pour tuyaux avec buses coniques ; connecteurs coniques et droits pour tuyaux destinés à une utilisation universelle.
29.75€ - 39.95€
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec Tuyau de 4 à 17 mm
Couleur Transparent
Type de produit Raccord droit
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
10366031
Afficher les documents
Buerkle™
8700-0417
Polypropylène
29.75€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10789782
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Buerkle™
8710-0417
PVDF
39.95€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • Connecteurs de tuyau droits coniques
  • PP, résistance à une température maximale de +135°C.
  • PVDF, résistant aux températures jusqu’à +160°C max., hautement résistant aux produits chimiques
  • Stérilisable
Spécification
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Tuyau de 4 à 17 mm
Raccord droit
Autoclavable
Transparent