Learn More
IKA™ Support universel
Marque:  IKA™ 0000910400
Code produit. 10478532
  • 865.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 06-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Plateau 265 x 136mm à 2 barres pour récipients, jusqu'à 500mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
136 mm