Learn More
Sampling Systems™ Chambre à échantillons à manchon à dose unitaire de type 2
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. Sampling Systems™ La chambre à échantillons à manchon à dose unitaire de type 2 convient parfaitement à une vaste gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 1500A-04
Code produit. 15849261
  • 210.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 22-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés
  • Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques
  • Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
Spécification
Spécification
Chambre à échantillons
1,3 à 2,5 ml
8 mm
Acier inoxydable (316L)
Échantillonnage de poudre