Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement des tissus Unisette™ dans des piles Quickload™ pour des imprimantes Primera
Sécurisez les échantillons pendant le traitement avec la cassette de traitement / d’enrobage pour biopsie Simport Scientific™ Unisette™. Le verrouillage à clipser et le verrouillage à charnière de l’UNISETTE™ permettent un fonctionnement à une main et se reverrouillent toujours en toute sécurité sans risque de perte d’échantillons.
Description
Dans des piles Quickload™, pour les imprimantes Primera
- Zone d’écriture antérieure à 35°
- La construction en une seule pièce avec verrouillage de charnière empêche la séparation précoce de la base et du couvercle
- Verrouillage à clipser et verrouillage à charnière : les cassettes se reverrouillent toujours en toute sécurité
- Permet une manipulation à une main
- Convient aux imprimantes automatisées
- En acétal
- Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
Order Info
Chaque boîte contient 25 piles Quickload™ de 40 cassettes.
Certifications
CE-IVD
Spécification
Acétal | |
1000 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.