Learn More
Advantec Ensemble d’ultrafiltration
Concentrate, separate, and purify your biological samples without a centrifuge using the 200K MWCO Disposable Ultrafiltration Unit.
Marque:  Advantec 02910-54
Code produit. 15148166
  • 220.00€ / 24 pièces
Propulsez la protéomique
Utilisez le code promo 25977 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Expédition estimée: 04-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Three molecular weight cutoffs.
  • 40 times maximum concentration.
  • These disposable ultrafiltration units are designed for ease in concentrating, separating, or otherwise purifying small volumes (<2 mL) of liquid samples, on the basis of molecular weight cutoff using positive pressure.
  • The unit is constructed of polypropylene cap, acrylic retentive cell, and filtrate cell.
  • Filter media is polysulfone.
  • To use, simply dispense sample into the retentive cell by pipette, place cap on retentive cell, and inject 10 mL of air with a syringe.
  • Remove cap to stop filtration.
  • Sterilization: 25% ethanol, 5% formalin
Spécification
Spécification
Oui
Stérile
24Pack
0,5 à 2 mL
200 kDa
Permet de concentrer, de séparer et de purifier des échantillons biologiques sans centrifugeuse
Ensemble d’ultrafiltration