Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat polyvalentes avec adhésif ultra-puissant
Le polyester ultra-résistant (B-489A) doté d’un adhésif permanent est idéal pour l’étiquetage de produits et l’identification générale dans les applications commerciales et industrielles.
Marque:  Brady™ 173357
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17889054
  • 84.95€ / 500 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Le polyester ultra-résistant (B-489A) doté d'un adhésif permanent est idéal pour l'étiquetage de produits et l'identification générale dans les applications commerciales et industrielles.
  • Idéales pour une application sur les surfaces intérieures lisses et très texturées comme le métal et les plastiques à faible énergie de surface
  • Polyester blanc mat, doté d'un adhésif en caoutchouc permanent et imprimable par transfert thermique
  • Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température d'utilisation de -40 à 120°C (-40 à 248°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Permanent Rubber
White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectangle
-40°C à +120°C
0.1295 mm
0.5 in.
38.1 mm
M7-29-489
ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
None
Matte
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M710, BMP71
500 Labels
-40°F to +248°F
0.0051 in.
0,5 x 1,5 in
1,5 in
12.7 mm