Learn More
UBLCP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 12099-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16839613
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
UBLCP1 may specifically dephosphorylate ′Ser-5′ of the heptad repeats YSPTSPS in the C-terminal domain of the largest RNA polymerase II subunit.
Spécification
Spécification
UBLCP1
Polyclonal
Unconjugated
UBLCP1
CPUB1, UBLCP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
134510, 360514, 79560
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5FWT7, Q8BGR9, Q8WVY7
Ublcp1
UBLCP1 Fusion Protein Ag2743
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human