Learn More
Poulten Selfe™ U-Tube Reverse Flow Viscometers
Suitable for transparent and opaque liquids. With UKAS certificate of calibration
Spécification
Type de produit | Viscosimètres à débit inversé des tubes en U |
---|---|
Numéros ASTM | D446 |
Certifications/Conformité | UKAS |
Volume (métrique) | 12 à 25 ml |
Description
Type BS/IP/RF, IP71, IP319, ASTM D2170.Suitable for transparent and opaque liquids. Nominal overall length 275mm. Approximate sample size 12mL to 25mL. With UKAS certificate of calibration.Spécification
Viscosimètres à débit inversé des tubes en U | |
D446 | |
UKAS | |
12 à 25 ml |