Learn More
uvex Gants de protection chimique en nitrile U-Fit Lite
Les gants de sécurité jetables Uvex U-Fit Lite sont extrêmement légers, tout en assurant une bonne protection contre la saleté et l’huile.Les gants sont compatibles avec les écrans tactiles et conviennent parfaitement aux travaux d’assemblage de précision légère.
Marque: uvex 6059710
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gants NBR jetables légers et durables
- Bouts de doigts texturés, pour une meilleure préhension
- Protection fiable contre les éclaboussures lors de la manipulation de produits chimiques tels que des acides, des alcalis, des solides ou des solutions salines aqueuses
- Sans silicone selon les tests d’impression
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Autorisé pour contact alimentaire
Spécification
Oui | |
Single-use | |
Oui | |
0,08 mm | |
Gants en nitrile | |
Non stérile | |
K | |
Box of 100 | |
24 cm |
Bleu | |
Lisse | |
Caoutchouc en nitrile | |
Sans poudre | |
10 | |
Type C | |
Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus | |
U-Fit Lite |