Learn More
uvex Gants de protection chimique en nitrile U-Fit Lite
Les gants de sécurité jetables Uvex U-Fit Lite sont extrêmement légers, tout en assurant une bonne protection contre la saleté et l’huile.Les gants sont compatibles avec les écrans tactiles et conviennent parfaitement aux travaux d’assemblage de précision légère.
Marque:  uvex 6059708
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15307152
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Gants NBR jetables légers et durables
  • Bouts de doigts texturés, pour une meilleure préhension
  • Protection fiable contre les éclaboussures lors de la manipulation de produits chimiques tels que des acides, des alcalis, des solides ou des solutions salines aqueuses
  • Sans silicone selon les tests d’impression
  • Compatibles avec les écrans tactiles
  • Autorisé pour contact alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Lisse
Caoutchouc en nitrile
Sans poudre
8
Type C
Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Single-use
Oui
0,08 mm
Gants en nitrile
Non stérile
K
Box of 100
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
uvex Gants de protection chimique en nitrile U-Fit Lite > 8