Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert bleu
Composée de PEHD Flashspun. La capuche à 3 pièces assure un ajustement optimal uau niveau de la tête et du visage lors du pivotement, tandis que l’ample empiècement de l’entre-jambe offre une plus grande liberté de mouvement.
Marque:  DuPont™ D14936731
998.54 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15118814
  • 1085.00€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 09-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Combinaison avec capuche à 3 pièces
  • Conception ergonomique et protectrice
  • Coutures externes cousues
  • Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
  • Élastique à la taille (collé)
  • Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
  • Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
  • Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Combinaison à capuche
HDPE
Élastique
Élastique
Élastique
Piqué
Abrasion
108 à 116 cm
XL
Bleu
Élastique
Capuche
Fermeture à glissière avec rabat-tempête
Catégorie III, Type 5 et 6
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires