Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS Coverall, Sterile, Double Bagged
BIOPHARMA
Hooded gamma-sterilized coveralls are aseptically folded and feature bound internal seams, integrated overboots with a slip-retardant sole, tunnelled elastication at wrists and ankles, elasticated waist at back, Tyvek™ covered elasticated thumb loops, and a storm flap.
Marke:  DuPont™ D15560747
272.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17879413
  • 404.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gamma-sterilized
  • Bound internal seams
  • Elasticated waist at back for good fit
  • Tyvek™ covered elasticated thumb loops
  • Tunneled elastication at wrists and ankles
  • Front zipper closure
  • Storm flap
  • Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
  • Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms, and non-hazardous water-based light liquid splash
  • Breathable and low linting
  • Sterilized by gamma-irradiation
  • Folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom
  • Packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag
  • Packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
  • Typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinraumoveralls
Unisex
White
Elastisch
Fingerschlaufen
Attached
Bound
Partikel
D15560
2X-Large
Tyvek™
Single-use
Attached Boots
Hooded
Zipper
Steril
Yes
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt