Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Collared gown with hook and loop closure in the neck, serged seams, knit cuffs and bound ties at waist originating from elasticated sides. Not clean-processed and not sterilized.
Marke: DuPont™ D15542354
181.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Available in sizes XS to 3X
- Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
- Manufactured in a controlled environment
Spezifikation
Groß | |
Polyethylene | |
Hook and Loop | |
Unsteril | |
Yes | |
Autoclavable |
Controlled Environments Gown | |
Weiß | |
Single-use | |
Knit | |
Lange Ärmel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur