Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Collared gown with hook and loop closure in the neck, serged seams, knit cuffs and bound ties at waist originating from elasticated sides. Not clean-processed and not sterilized.
Marke:  DuPont™ D15542356
181.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17826865
  • 244.00 CHF / 30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Available in sizes XS to 3X
  • Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
  • Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
  • Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
  • Manufactured in a controlled environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Größe 2X
Polyethylene
Hook and Loop
Unsteril
Yes
Autoclavable
Controlled Environments Gown
Weiß
Single-use
Knit
Lange Ärmel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt