Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences T3303-23
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11978179
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FDA (21 CFR par. 177.2600), NSF 51, ISO 10993
2,4 mm
0,22 in
49.2 ft.
0.06 in.
Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale.
-80°C
Translucide
Flexible
759 mmHg à 23°C
200°C
0,09 in
Silicone
5,6 mm
15 m
1,6 mm
-112°F
1 de chaque
50 (Shore A)
1,26 bar à 23°C/1,12 bar à 160°C
392°F
Tubulure de transfert