Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 95702-06
252.77 EUR valable jusqu'au 2025-07-22
Utilisez le code promo "24098" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11928169
  • 336.00€ / 15m
Outlet Corner
Utilisez le code promo 24098 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 04-07-2025
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
Spécification
Spécification
FDA (21 CFR par. 177.2600), NSF51, ISO 10993
3,2 mm
0,25 in
49.2 ft.
1/8 in.
Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale.
-80°C
Translucide
0,98 bar (à 23 °C)/0,91 bar (à 160 °C)
200°C
0,13 in
Silicone durci au platine
6,4 mm
15 m
3,2 mm
-112°F
1 de chaque
50 (Shore A)
392°F
Tubulure de transfert