Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
Marque: Saint Gobain Life Sciences T3302-23
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
- Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
- Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
Spécification
FDA (21 CFR par. 177.2600), NSF 51, 3-A | |
0,06 in | |
Silicone | |
4,80 mm | |
15 m | |
1,6 mm | |
Pour les applications sensibles | |
-80°C | |
Stérile | |
50 (Shore A) | |
200°C |
Autoclavable | |
1,60 mm | |
0,19 in | |
49.2 ft. | |
0.06 in. | |
770 % | |
-112°F | |
1 de chaque | |
Translucide | |
392°F | |
Tubulure de transfert |