Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
Marque: Saint Gobain Life Sciences T3310-23
Description
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
- Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
- Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
Specifications
FDA (21 CFR par. 177.2600), NSF 51, ISO 10993 | |
8 mm | |
0,44 in | |
49.2 ft. | |
0.06 in. | |
Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale. | |
-80°C | |
Translucide | |
Flexible | |
127 mm Hg (à 23 °C) | |
200°C |
0,31 in | |
Silicone | |
11,2 mm | |
15 m | |
1,6 mm | |
-112°F | |
1 de chaque | |
50 (Shore A) | |
0,49 bar (à 23 °C)/0,42 bar (à 160 °C) | |
392°F | |
Tubulure de transfert |