Learn More
Masterflex™ Tubulure Tygon 2375
La tubulure Tygon 2375 résiste aux produits chimiques pour les applications des aliments et des boissons. La tubulure Tygon2375 n’est pratiquement pas affectée par les acides, les bases, les cétones, les sels et les alcools.
Marque: Masterflex™ AJK00004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente résistance chimique
- Ne modifie pas le goût des milieux alimentaires
- Grande flexibilité et rayon de courbure
- Sans DEHP pour une grande pureté
- Sans plastifiant pour de faibles substances extractibles
- Mise au rébut plus sûre – Ne laisse échapper aucun gaz chlorhydrique nocif et corrosif.
- Surface intérieure plus lisse – Offre un meilleur flux et empêche l’accumulation de particules.
- Faible sorption – Limite les contaminations croisées
- Tubulure transparente pour une meilleure observation
Spécification
NSF 51 Standard and tubing is manufactured according to GMP | |
Tygon | |
15.24 m | |
For use with highly aggressive chemicals– acids, bases, ketones, salts, and alcohols | |
1/boîte | |
22°psi |
2.4 mm | |
4 mm | |
0.8 mm | |
-78°C | |
Transparent | |
54°C |