Learn More
DuPont™ Combinaison Tychem™ 6000 F avec chaussettes
GREENER_CHOICE
Combinaison à capuche DuPont Tychem™ 6000 F avec chaussettes intégrées conçues pour être portées à l’intérieur des chaussures ou des bottes.
Marque:  DuPont™ D13495087
799.89 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 16203512
  • 933.00€ / 20 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Fabriqué à partir d’un tissu léger et durable (< 500 g par vêtement) composé d’un film de protection exclusif laminé sur un substrat Tyvek™ très résistant
  • Assure une excellente protection contre de nombreux produits chimiques, permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, les produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les dangers biologiques et certains agents de guerre chimique
  • Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
  • Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
  • EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) à l’intérieur
  • Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
  • Système de double fermeture à glissière auto-adhésif pour une protection accrue
  • Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gris
Élastiques, chaussettes intégrées, surbottes
passe pouce
Oui
Capuche
Cousu, scellé
Élastique
2XL
Double fermeture éclair avec rabat auto-adhésif et rabat sur le menton
Conditionnement individuel
Unisexe
20/boîte
Non stérile