Learn More
TXNRD1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 67728-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30234127
  • 129.84€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The TXNRD1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TXNRD1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TXNRD1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
TXNRD1
Monoclonal
500 μg/mL
GRIM-12; MGC9145; TR; TR1; TRXR1; TXNR
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
50-70 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
1B10C4
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
7296
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales