Learn More
TWEEN 20, MP Biomedicals™
TWEEN 20, réactif de biologie moléculaire, liquide visqueux jaune pâle
88.60€
Identifiants chimiques
CAS | 9005-64-5 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 522.68 |
Numéro MDL | MFCD00165986 |
Clé InChI | HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate |
Nom IUPAC | 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate |
SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Description
- TWEEN 20 est un détergent anionique largement utilisé dans les applications biochimiques, telles que les agents émulsifiants pour la préparation d’émulsions stables d’huile et d’eau
- Il est utilisé dans la préextraction des membranes pour éliminer les protéines périphériques
- TWEEN 20 est utilisé comme agent de blocage pour les immunoessais basés sur une membrane à une concentration typique de 0,05 %.
- TWEEN 20 peut être utilisé pour lyser les cellules de mammifères à une concentration allant de 0,05 à 0,5 % et TWEEN 20 est un ester de polyoxyéthylène-sorbitol
Identifiants chimiques
9005-64-5 | |
522.68 | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
MFCD00165986 | |
Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Spécification
Jaune pâle | |
Liquide | |
1.09 - 1.12(25°C) | |
< 1.33 hPa (< 1.00 mmHg, Lit.) | |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
≤3% | |
Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate | |
Biologie moléculaire |
9005-64-5 | |
>100°C (literature) | |
>230°F/ >110°C (Lit.) | |
1.08 - 1.13 | |
Brookfield Viscosity: 370-430 cps (25°C, neat, Lit.) | |
MFCD00165986 | |
Soluble in Water(100mg/mL). | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
522.68 |
Safety and Handling
missing translation for 'rtecsNumber' : TR7400000
missing translation for 'storageNote' : Stockage à température ambiante (15-30 °C)
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Tween 20, molecular biology reagent
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.