Learn More
Fil de tungstène, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 m
2500 m
500 m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten |
Couleur | Argent à gris |
Note relative au nom | Annealed |
Aspect | Silver Gray wire |
Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
Quantité | 2500 m |
Forme | Fil, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fil de tungstène, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu