Learn More
Oxyde de tungstène(VI), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371868
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231.837 g/mol
It is used in tungsten and tungstate manufacturing which are used as X-ray screens and for fire proofing fabrics. It is used as a ceramic pigment. Nanowires of Tungsten (VI) oxide are capable of absorbing a higher percentage of the sun radiation since it absorbs blue light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-35-8
Formule moléculaire O3W
Poids moléculaire (g/mol) 231.837
Numéro MDL MFCD00011466
Clé InChI ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
CID PubChem 14811
Nom IUPAC trioxotungstène
SMILES O=[W](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten(VI) oxide
Point de fusion 1473°C
Forme physique Poudre de 10 à 20 micron
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Informations sur la solubilité Tungsten (VI) oxide is soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid.
Poids de la formule 231.85
Densité 7.16