Learn More
Étalon de tungstène pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10351594 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
30mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
W1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7, 7732-18-5
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Quantité 125 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O    1000μg/mL    PLW9-2Y, -2X    10,000    PLW9-3Y, -3X
1% HNO3/2% HF    1000μg/mL    PLW2-2X
2% HNO3/5% HF    10,000    PLW2-3X
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire