Learn More
Tige en tungstène, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten |
Couleur | Argent à gris |
Aspect | Silver Gray rod |
Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
Quantité | 5 x 30 cm |
Forme | Tige, 2 mm (0,08 po) de diamètre |