Learn More
Cobalt et carbure de tungstène, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368227
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12774-15-1 | CHCoW | 255.79 g/mol
Tungsten carbide Cobalt is used in cutting tools, having hard ceramic crystals of a few microns in size within a ductile metal matrix, use as electrodes for Electrode Discharge Machining. It is also used in production of tools for milling, drilling and pressing/punching processes, surgical instruments, product is the rotating balls used in ball point pens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12774-15-1
Formule moléculaire CHCoW
Poids moléculaire (g/mol) 255.79
Numéro MDL MFCD00064847
Clé InChI IKEHVRMRUVYPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten carbide cobalt, methylidynetungsten cobalt
CID PubChem 56846058
SMILES [Co].C#[W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten carbide Cobalt
Couleur Gris
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids WC:Co; 94:6 wt%
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3178
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC Cobalt, méthyllidynettungstène
Pourcentage de pureté 99%
Dimensions de la maille −325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre